Learn More
Válvulas de RMN de vidrio de borosilicato Norell™
Código de producto. 12852306
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
178 mm
203 mm
203 mm
Intensidad de campo:
300 MHz
400 MHz
600 MHz
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Intensidad de campo Tamaño de la unidad
12852306 178 mm 300 MHz -
12872306 178 mm 400 MHz -
12802316 203 mm 600 MHz cada uno
12862306 203 mm 300 MHz -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12852306 Proveedor Norell N.º de proveedor S5300JY7YELLOW
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Especificaciones
Longitud (métrico) 178 mm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto J Young Válvula de RMN
Intensidad de campo 300 MHz
Para utilizar con (aplicación) tubo de 300 MHz
Incluye Junta hembra
Cantidad 1 unidad