Learn More
Norell™ Norell™ Tubos de muestra de RMN de vidrio de borosilicato de 600 MHz
Descripción
Diseñados específicamente para RMN de alta resolución, los tubos en el Select Series™ se fabrican a partir de ASTM Vidrio de borosilicato tipo 1 Clase A y son compatibles con Pyrex™ , Kimax™ y Duran™ . Ya sea que se trate de hilado o no, de determinación de la estructura de moléculas pequeñas o de determinación de la estructura 3D de una proteína de membrana, el Norell™ Select Series™ Los tubos de RMN ofrecen un rendimiento, una reproducibilidad y una fiabilidad insuperables en comparación con otras marcas. Debe ver una mejora inmediata de la resolución al calcular constantes de acoplamiento en i o al adquirir datos cercanos al nivel de ruido del espectrofotómetro, lo que da como resultado una mayor simetría de picos y tiempos de inmersión. A su vez, esto conduce a tiempos de análisis más cortos y a un rendimiento de las muestras mejorado. Tampoco hay que preocuparse por la desgasificación por congelación/descongelación o estudios de alta temperatura, estos tubos pueden tolerar un choque térmico de hasta 200 °C. Todos los tubos tienen extremos pulidos que los hacen menos susceptibles a las roturas. Se incluyen tapones de color.
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 203 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Tubo de muestras de NMR |
| Diámetro exterior (métrico) | 4.9 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 4.2 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Tubos de NMR de alta resolución |
| Incluye | Tapón |
| Cantidad | Paquete de 5 |