Learn More
Norell™ Tubo de muestra de RMN de vidrio de borosilicato de 400 MHz
Código de producto. 12880026
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
178 mm
Código de producto. Longitud (métrico)
12880026 178 mm
1 options
Código de producto. 12880026 Proveedor Norell N.º de proveedor S54007
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Diseñado específicamente para RMN de alta resolución
Diseñados específicamente para RMN de alta resolución, los tubos en el Select Series™ se fabrican a partir de ASTM Vidrio de borosilicato tipo 1 Clase A y son compatibles con Pyrex™ , Kimax™ y Duran™ . Ya sea que se trate de hilado o no, de determinación de la estructura de moléculas pequeñas o de determinación de la estructura 3D de una proteína de membrana, el Norell™ Select Series™ Los tubos de RMN ofrecen un rendimiento, una reproducibilidad y una fiabilidad insuperables en comparación con otras marcas. Debe ver una mejora inmediata de la resolución al calcular constantes de acoplamiento en i o al adquirir datos cercanos al nivel de ruido del espectrofotómetro, lo que da como resultado una mayor simetría de picos y tiempos de inmersión. A su vez, esto conduce a tiempos de análisis más cortos y a un rendimiento de las muestras mejorado. Tampoco hay que preocuparse por la desgasificación por congelación/descongelación o estudios de alta temperatura, estos tubos pueden tolerar un choque térmico de hasta 200 °C. Todos los tubos tienen extremos pulidos que los hacen menos susceptibles a las roturas. Se incluyen tapones de color.
Información de órdenes
LengthMetric
Especificaciones
Longitud (métrico) 178 mm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Tubo de muestras de NMR
Diámetro exterior (métrico) 4,9 mm
Diámetro interior (métrico) 4,2 mm
Para utilizar con (aplicación) Tubos de NMR de alta resolución
Incluye Tapón
Cantidad Paquete de 5