Learn More
Norell™ Select Series™ Tubos de muestreo de RMN de precisión
Descripción
- Diseñado específicamente para RMN de alta resolución
- Adecuado para hilado/no hilado, determinación de la estructura de moléculas pequeñas y determinación de la estructura 3D de proteínas de membrana.
- Simetría de pico mejorada y tiempos de brillo mejorados
- Tiempos de análisis más cortos y mejor rendimiento de las muestras
- Puede tolerar choques térmicos de hasta 200 °C.
- Con extremos pulidos para hacer que los tubos sean menos susceptibles a romperse.
- Fabricado con vidrio de borosilicato duradero, compatible con Pyrex™ , Kimax™ y Duran™
- Tapas de colores incluidas
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 178 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Tubo de muestras de NMR |
| Diámetro exterior (métrico) | 2.99 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 2,41 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | RMN de alta resolución |
| Incluye | Tapón |
| Cantidad | Paquete de 5 |