Learn More
(-)-Norelgestromina-2,2,4,6,6,10-d6, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17-Desacetyl Norgestimate-d6 |
| CAS | 1263184-13-9 |
| Fórmula molecular | C21 D6 H23 N O2 |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | 18,19-Dinorpregn-4-en-20-yn-3-one-2,2,4,6,6,10-d6, 13-ethyl-17-hydroxy-, oxime, (17α)-, Deacetyl norgestimate-d6, 17-Desacetyl norgestimate-d6, Norelgestromin-d6, Norelgestromin-2,2,4,6,6,10-D6, (17α)-13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinorpregn-4-en-20-yn-3-one-2,2,4,6,6,10-d6 oxime, 17-Deacetylnorgestimate-2,2,4,6,6,10-d6, Desacetylnorgestimate-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C21H29NO2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22-24)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,13,16-19,23-24 H,3,5-12H2,1H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i5D2,6D2,13 D,16 D |
| SMILES | [2 H]C1=C2C([2 H])([2 H])C[C@@H]3 [C@H](CC[C@@]4(CC)[C@H]3 CC[C@@]4(O)C#C)[C@@]2([2 H])CC([2 H])([2 H])C1=NO |
| Nombre IUPAC | (8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 R)-2,2,4,6,6,10-hexadeuterio-13-etil-17-etinil-3-hidroxiimino-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-1 H-ciclopenta[a]fenantren-17-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 333.497 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 333.257 g/mol |
| Mostrar más |