Learn More
Clorhidrato de nordotiepina (clorhidrato de nordosulepina) 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30461602
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30461602 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30461602 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0510.0801
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nordothiepin Hydrochloride
CAS 24881-70-7
Nombres de analitos o componentes Nordothiepin Hydrochloride
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C18 H19 N S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Nordosulepin Hydrochloride, (E)-3-Dibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-ylidene-N-methyl-1-propanamine hydrochloride, (E)-N-Methyl-dibenzo[b,e]thiepin-Δ11(6H),γ-propylamine hydrochloride, Dibenzo[b,e]thiepin 1-propanamine deriv., Nordothiepin hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19NS.ClH/c1-19-12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-20-18-11-5-4-9-17(16)18;/h2-5,7-11,19H,6,12-13H2,1H3;1H/b16-10+;
Tipo de solución Solución única
SMILES Cl.CNCC\C=C\1/c2ccccc2CSc3ccccc13
Nombre IUPAC (3E)-3-(6H-benzo[c][1]benzotiepin-11-ilideno)-N-metilpropan-1-amina;clorhidrato
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 317.88
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 317,1005 g/mol