Learn More
Clorhidrato de nordosulepina, Mikromol™
Código de producto. 30049406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30049406 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30049406 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0510.08
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de nordosulepina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nordothiepin Hydrochloride
CAS 24881-70-7
Nombres de analitos o componentes Nordothiepin Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18 H19 N S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Nordosulepin Hydrochloride, (E)-3-Dibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-ylidene-N-methyl-1-propanamine hydrochloride, (E)-N-Methyl-dibenzo[b,e]thiepin-Δ11(6H),γ-propylamine hydrochloride, Dibenzo[b,e]thiepin 1-propanamine deriv., Nordothiepin hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19NS.ClH/c1-19-12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-20-18-11-5-4-9-17(16)18;/h2-5,7-11,19H,6,12-13H2,1H3;1H/b16-10+;
SMILES Cl.CNCC\C=C\1/c2ccccc2CSc3ccccc13
Nombre IUPAC (3E)-3-(6H-benzo[c][1]benzotiepin-11-ilideno)-N-metilpropan-1-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 317.88
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 317,1005 g/mol