Learn More
Clorhidrato de nordifenhidramina, LoGiCal
Código de producto. 30457526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457526 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457526 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0490.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nordiphenhydramine Hydrochloride
CAS 53499-40-4
Nombres de analitos o componentes Nordiphenhydramine Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H19 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-(Diphenylmethoxy)-N-methylethanamine Hydrochloride (Nordiphenhydramine Hydrochloride), Dimenhydrinate Imp. F (EP), Diphenhydramine Hydrochloride Imp. A (EP), Diphenhydramine Imp. A (EP), Diphenhydramine USP Related Compound A, Diphenhydramine USP RC A, 2-(Diphenylmethoxy)-N-methylethanamine Hydrochloride, Nordiphenhydramine Hydrochloride, Dimenhydrinate Imp. F (EP) as Hydrochloride, Diphenhydramine Imp. A Hydrochloride, Diphenhydramine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Diphenhydramine Related Compound A as Hydrochloride, Dimenhydrinate Impurity F as Hydrochloride, Diphenhydramine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Diphenhydramine Impurity A as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19NO.ClH/c1-17-12-13-18-16(14-8-4-2-5-9-14)15-10-6-3-7-11-15;/h2-11,16-17H,12-13H2,1H3;1H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.CNCCOC(c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC clorhidrato de 2-benzhidriloxi-N-metiletanamina
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 277.79
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 277,1233 g/mol