Learn More
Nordifenhidramina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30308758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30308758 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30308758 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15644400AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nordiphenhydramine
CAS 17471-10-2
Nombres de analitos o componentes Nordiphenhydramine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H19 N O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-(Diphenylmethoxy)-N-methylethanamine, Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N-methyl- (7CI,8CI), 2-(Diphenylmethoxy)-N-methylethylamine, FAR 8328V, N-Demethyldiphenhydramine, N-Desmethyldiphenhydramine, Nordiphenhydramine, Dimenhydrinate Imp. F (EP), Diphenhydramine Hydrochloride Imp. A (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19NO/c1-17-12-13-18-16(14-8-4-2-5-9-14)15-10-6-3-7-11-15/h2-11,16-17H,12-13H2,1H3
SMILES CNCCOC(c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-benzhidriloxi-N-metiletanamina
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 241.33
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.1467 g/mol