Learn More
Nordihydroguaiaretic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16409036
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16409036 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16409036 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0198
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Nordihydroguaiaretic acid is a 5-lipoxygenase (5LOX) (IC50=8 μM) and tyrosine kinase inhibitor.
Nordihydroguaiaretic acid is a 5-lipoxygenase (5LOX) (IC50=8 μM) and tyrosine kinase inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nordihydroguaiaretic acid
CAS 500-38-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H22O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo NDGA
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (826.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(C)CC2=CC=C(O)C(O)=C2
Peso molecular (g/mol) 302.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.36
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease