Learn More
Ácido nordihidroguayarético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11382036 5 g 5 g
11372036 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382036 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03149.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 500-38-9 | C18H22O4 | 302.37 g/mol
Nordihydroguaiaretic acid is used in the treatment of multiple diseases, including cardiovascular diseases, neurological disorders and cancers. It is also used as an antioxidant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en 100 % etanol, metanol, acetona, dimetilsulfóxido, dimetilformamida, etanol (5 % p/v), glicol y PEG, y ligeramente soluble en agua caliente. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 500-38-9
Fórmula molecular C18H22O4
Peso molecular (g/mol) 302.37
Número MDL MFCD00002206
Clave InChI HCZKYJDFEPMADG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nordihydroguaiaretic acid, ndga, dihydronorguaiaretic acid, norhydroguaiaretic acid, nordihydroguairaretic acid, norguaiaretic acid, dihydro, 1,2-benzenediol, 4,4'-2,3-dimethyl-1,4-butanediyl bis, dinorguaiaretic acid, dihydro, 4,4'-2,3-dimethyltetramethylene dipyrocatechol, 2,3-bis 3,4-dihydroxyphenylmethyl butane
PubChem CID 4534
ChEBI CHEBI:7625
Nombre IUPAC 4-[4-(3,4-dihidroxifenilo)-2,3-dimetilbutilo]benceno-1,2-diol
SMILES CC(CC1=CC(=C(C=C1)O)O)C(C)CC2=CC(=C(C=C2)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nordihydroguaiaretic acid
Punto de fusión 184°C to 188°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 2056825
Índice Merck 14,6693
Información de solubilidad Soluble in 100% ethanol,methanol,acetone,dimethylsulfoxide,dimethylformamide,ethanol (5% w/v),glycol,PEG,and slightly soluble in hot water. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.37
Porcentaje de pureza 97%