Learn More
Nordihidrocapsiato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nordihydrocapsiate |
| CAS | 220012-53-3 |
| Fórmula molecular | C17 H26 O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Nordihydrocapsiate, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl 7-methyloctanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H26O4/c1-13(2)7-5-4-6-8-17(19)21-12-14-9-10-15(18)16(11-14)20-3/h9-11,13,18H,4-8,12H2,1-3H3 |
| SMILES | COc1cc(COC(=O)CCCCCC(C)C)ccc1O |
| Nombre IUPAC | 7-metiloctanoato de (4-hidroxi-3-metoxifenil)metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 294.386 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.183 |