Learn More
Nordihidrocapsaicina, TRC
Código de producto. 30004581
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004581 250 mg 250 miligramos
18030750 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004581 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN672600250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28789-35-7
Fórmula molecular C17H27NO3
Peso molecular (g/mol) 293.4
Sinónimo Octanamide, N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-7-methyl-, Octanamide, 7-methyl-N-vanillyl- (8CI), N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-7-methyloctanamide, Nordihydrocapsaicin, Norhydrocapsaicin
Nombre IUPAC N-[(4-hidroxi-3-metoxifenil)metil]-7-metiloctanamida
SMILES COc1cc(CNC(=O)CCCCCC(C)C)ccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nordihydrocapsaicin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H27NO3/c1-13(2)7-5-4-6-8-17(20)18-12-14-9-10-15(19)16(11-14)21-3/h9-11,13,19H,4-8,12H2,1-3H3,(H,18,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.1991
Porcentaje de pureza >95%