Learn More
Ácido guaiarético Nordihidro (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30179811
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179811 50 mg 50 miligramos
30179872 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179811 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN67300050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 500-38-9
Fórmula molecular C18 H22 O4
Peso molecular (g/mol) 302.36
Sinónimo 1,2-Benzenediol, 4,4'-(2,3-dimethyl-1,4-butanediyl)bis-, Pyrocatechol, 4,4'-(2,3-dimethyltetramethylene)di- (8CI), 1,4-Bis(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dimethylbutane, 4,4'-(2,3-Dimethyl-1,4-butanediyl)bis(pyrocatechol), 4,4'-(2,3-Dimethyl-1,4-butanediyl)bis[1,2-benzenediol], 4,4'-(2,3-Dimethyltetramethylene)dipyrocatechol, 4-[4-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2,3-dimethylbutyl]benzene-1,2-diol, Butane, 1,4-bis(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dimethyl-, Dihydronorguaiaretic acid, Dinorguaiaretic acid, dihydro-, NDGA, NSC 4291, Nordihydroguaiaretic acid, Norguaiaretic acid, dihydro-, β,γ-Dimethyl-α,δ-bis(3,4-dihydroxyphenyl)butane
Nombre IUPAC 4-[4-(3,4-dihidroxifenilo)-2,3-dimetilbutilo]benceno-1,2-diol
SMILES CC(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(C)Cc2ccc(O)c(O)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nordihydroguaiaretic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22O4/c1-11(7-13-3-5-15(19)17(21)9-13)12(2)8-14-4-6-16(20)18(22)10-14/h3-6,9-12,19-22H,7-8H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.1518