Learn More
Clorhidrato de Nordefrin, LoGiCal
Código de producto. 30459162
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30459162 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30459162 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3207.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nordefrin Hydrochloride
CAS 61-96-1
Nombres de analitos o componentes Nordefrin Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H13 N O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,2-Benzenediol, 4-[(1R,2S)-2-amino-1-hydroxypropyl]-, hydrochloride (1:1), rel-, 1,2-Benzenediol, 4-(2-amino-1-hydroxypropyl)-, hydrochloride, (R*,S*)-(±)-, 1,2-Benzenediol, 4-[(1R,2S)-2-amino-1-hydroxypropyl]-, hydrochloride, rel- (9CI), Benzyl alcohol, α-(1-aminoethyl)-3,4-dihydroxy-, hydrochloride, erythro-(±)- (8CI), (±)-Cobefrin, (±)-Cobefrin hydrochloride, (±)-α-Methylnoradrenaline hydrochloride, (±)-α-Methylnorepinephrine hydrochloride, 1,2-Benzenediol, 4-(2-amino-1-hydroxypropyl)-, hydrochloride, (R*,S*)-, Cobefrin, Corbasil, DL-α-Methylnorepinephrine hydrochloride, Nordefrin hydrochloride, dl-Corbadrine hydrochloride, dl-α-(1-Aminoethyl)-3,4-dihydroxybenzyl alcohol hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO3.ClH/c1-5(10)9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;/h2-5,9,11-13H,10H2,1H3;1H/t5-,9-;/m1./s1
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.C[C@@H](N)[C@@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
Nombre IUPAC 4-[(1S,2R)-2-amino-1-hidroxipropil]benceno-1,2-diol;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 219.67
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.0662 g/mol