Learn More
Norclozapina HCl, 1 mg/ml en isopropanol (como base libre), Lipomed
Código de producto. 30460671
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30460671 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30460671 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMCLZ1882HC1LI
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Norclozapina HCl, 1 mg/ml en isopropanol (como base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norclozapine Hydrochloride
CAS 2741767-92-8
Nombres de analitos o componentes Norclozapine Hydrochloride
Condiciones de envío Ice Pk. (-20°C)
Fórmula molecular C17 H17 Cl N4 . Cl H
Concentración 1 mg/mL
Sinónimo 5 H-Dibenzo[b,e][1,4 ]diazepine, 8-chloro-11-(1-piperazinyl)-, hydrochloride (1:1) (ACI), 8-Chloro-11-piperazin-1-yl-5 H-dibenzo[b,e][1,4 ]diazepine Hydrochloride, Norclozapine HCl
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.Clc1ccc2Nc3ccccc3C(=Nc2c1)N4CCNCC4
Nombre IUPAC 3-cloro-6-piperazin-1-il-11 H-benzo[b][1,4 ]benzodiazepina;clorhidrato
Solvent or Matrix Isopropanol
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 349.2576
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.0909 g/mol