Learn More
Norclostebol (1,0 mg/ml en acetonitrilo), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Norclostebol |
| CAS | 13583-21-6 |
| Fórmula molecular | C18 H25 Cl O2 |
| Cantidad | 5x1 mL |
| Sinónimo | (17β)-4-Chloro-17-hydroxyestr-4-en-3-one (ACI), Estr-4-en-3-one, 4-chloro-17β-hydroxy- (6CI, 7CI, 8CI), 4-Chloro-17β-hydroxyestr-4-en-3-one, 4-Chloro-19-nortestosterone, 4-Chloronortestosterone, Anabol-4-19, Lentabol, Norclostebol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H25ClO2/c1-18-9-8-11-10-4-6-15(20)17(19)13(10)3-2-12(11)14(18)5-7-16(18)21/h10-12,14,16,21H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12-,14+,16+,18+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C(Cl)C(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-4-cloro-17-hidroxi-13-metil-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 308.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 308.1543 |
| Mostrar más |