Learn More
Norclomipramina HCl, Lipomed
Código de producto. 30460694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460694 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30460694 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMCLM1250HC50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Norclomipramina HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethylclomipramine hydrochloride
CAS 29854-14-6
Nombres de analitos o componentes N-Desmethylclomipramine hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18 H21 Cl N2 . Cl H
Sinónimo Desmethylclomipramine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
Nombre IUPAC 3-(2-cloro-5,6-dihidrobenzo[b][1 ]benzazepin-11-il)-N-metilpropan-1-amina;clorhidrato
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 337.29
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 336,116 g/mol