Learn More
Norclomipramina HCl, 1 mg/ml en metanol (como base libre), Lipomed
Descripción
Norclomipramina HCl, 1 mg/ml en metanol (como base libre)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desmethylclomipramine hydrochloride |
| CAS | 29854-14-6 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Desmethylclomipramine hydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C18 H21 Cl N2 . Cl H |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Sinónimo | Desmethylclomipramine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | Cl.CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13 |
| Nombre IUPAC | 3-(2-cloro-5,6-dihidrobenzo[b][1 ]benzazepin-11-il)-N-metilpropan-1-amina;clorhidrato |
| Mostrar más |