Learn More
Norcantaridina, TRC
Código de producto. 30423330
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30423330 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30423330 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN66144810G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norcantharidin
CAS 29745-04-8
Fórmula molecular C8H8O4
Cantidad 10 g
Sinónimo rel-(3aR,4S,7R,7aS)-Hexahydro-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dione, (3aR,4S,7R,7aS)-rel-Hexahydro-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dione, 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-exo-cis-2,3-dicarboxylic anhydride, Demethylcantharidin, Isocantharidin, NSC 59023, Norcantharidin
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O4/c9-7-5-3-1-2-4(11-3)6(5)8(10)12-7/h3-6H,1-2H2
SMILES O=C1OC(=O)[C@@H]2[C@H]3CC[C@H](O3)[C@H]12
Peso molecular (g/mol) 168.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0423