Learn More
Norcanfor, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11361297 25 g 25 g
11351297 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11361297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01491.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Used as a building block in organic synthesis and also acts as a precursor to norborneols.
Norcamphor is used as a building block in organic synthesis. It is also used as a precursor to norborneols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El norcanfor se utiliza como compuesto básico en la síntesis orgánica. También se utiliza como precursor de los norborneoles.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en metanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Sensible al calor y a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 497-38-1
Fórmula molecular C7H10O
Peso molecular (g/mol) 110.156
Número MDL MFCD00074823
Clave InChI KPMKEVXVVHNIEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo norcamphor, 2-norbornanone, bicyclo 2.2.1 heptan-2-one, norcampher, 2-oxonorbornane, norbornan-2-one, 2,5-methanocyclohexanone, 8,9,10-trinorbornan-2-one, bicyclo 2.2.1 heptan-3-one
PubChem CID 10345
Nombre IUPAC biciclo[2.2.1]heptan-3-ona
SMILES C1CC2CC1CC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norcamphor
Punto de fusión 92°C to 97°C
Punto de ebullición 172°C to 174°C
Temperatura de inflamación 33°C (91°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN1325
Beilstein 1209657
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.16
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Norcamphor
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one