Learn More
Ácido norbornene-2-carboxílico, 98 %, fundamentalmente isómero endo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11308175
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11308175 5 g 5 g
11318175 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11308175 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08439.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 824-62-4 | C8H12O2 | 140.18 g/mol
Norbornane-2-carboxylic acid is used in the preparation of 2-Bromonorbornane-1-carboxylic acid. It is also used as Pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido norbornene-2-carboxílico se utiliza en la preparación de ácido 2-bromonorbornene-1-carboxílico. También se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes y bases fuertes. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 824-62-4
Fórmula molecular C8H12O2
Peso molecular (g/mol) 140.18
Número MDL MFCD00167749
Clave InChI JESWDXIHOJGWBP-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo bicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylic acid, 2-norbornanecarboxylic acid, norbornane-2-carboxylic acid, 2-norbornanecarboxylic acid, endo, bicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylic acid, endo, exo-norbornane-2-carboxylic acid, bicyclo 2.2.1 heptane-3-carboxylic acid, 2-norbornanecarboxlic acid
PubChem CID 79113
SMILES OC(=O)C1CC2CCC1C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norbornane-2-carboxylic acid
Nombre de nota predominantly endo isomer
Punto de fusión ∼40°C
Punto de ebullición 134°C to 136°C (16 mmHg)
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Índice de refracción 1.4855
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 2042631
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.18
Porcentaje de pureza 98%