Learn More
2,4-Pentanodionato de (norbornadieno)rodio(I), Rh 34,9 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15457295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15457295 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15457295 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 046727.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Norbornadiene)rhodium(I) 2,4-pentanedionate
CAS 32354-50-0
Punto de fusión 176°C to 178°C
Color Amarillo
Fórmula molecular C12H15O2Rh
Número MDL MFCD00075071
Cantidad 1 g
Sinónimo Acetylacetonato(norbornadiene)rhodium(I); Ir(acac)(nbd)
Clave InChI IIQPRGKBFZGPIB-LWFKIUJUSA-M
SMILES [Rh+].C\C([O-])=C\C(C)=O.C1C2C=CC1C=C2
Nombre IUPAC λ¹-rhodium(1+) bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene (2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate
Peso molecular (g/mol) 294.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.15
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 34.9%
Forma física Sólido cristalino