Learn More
Norbormide, TRC
Código de producto. 30133492
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133492 1 g 1 g
17911385 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133492 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN6611501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 991-42-4
Fórmula molecular C33 H25 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 511.57
Sinónimo Raticate, Shoxin
SMILES OC(C1=C[C@@H]2C3C([C@H]1/C/2=C(/c4ccccc4)\c5ccccn5)C(=O)NC3=O)(c6ccccc6)c7ccccn7
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norbormide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C33H25N3O3/c37-31-28-22-19-23(33(39,21-13-5-2-6-14-21)25-16-8-10-18-35-25)29(30(28)32(38)36-31)27(22)26(20-11-3-1-4-12-20)24-15-7-9-17-34-24/h1-19,22,28-30,39H,(H,36,37,38)/b27-26-/t22-,28?,29+,30?,33?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 511.1896