Learn More
Norbixin, TRC
Código de producto. 17968664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17968664 50 mg 50 miligramos
17947154 10 mg 10 miligramos
17928774 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17968664 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN66112050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 542-40-5
Fórmula molecular C24H28O4
Peso molecular (g/mol) 380.48
Sinónimo 2,4,6,8,10,12,14,16,18-Eicosanonaenedioic acid, 4,8,13,17-tetramethyl-, (2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E,16E,18E)-, 2,4,6,8,10,12,14,16,18-Eicosanonaenedioic acid, 4,8,13,17-tetramethyl- (8CI), 6,6'-Diapo-ψ,ψ-carotenedioic acid, Norbixin (6CI,7CI), (2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E,16E,18E)-4,8,13,17-Tetramethyl-2,4,6,8,10,12,14,16,18-eicosanonaenedioic acid, AFC-WS 4600P, all-trans-Norbixin, β-Norbixin
Nombre IUPAC (2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E,16E,18E)-4,8,13,17-tetrametilicosa-2,4,6,8,10,12,14,16,18-ácido no enedioico
SMILES C\C(=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C(=O)O)\C=C\C=C(/C)\C=C\C(=O)O
Spécification
Nombre del producto químico o material Norbixin
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H28O4/c1-19(11-7-13-21(3)15-17-23(25)26)9-5-6-10-20(2)12-8-14-22(4)16-18-24(27)28/h5-18H,1-4H3,(H,25,26)(H,27,28)/b6-5+,11-7+,12-8+,17-15+,18-16+,19-9+,20-10+,21-13+,22-14+
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.1988