Learn More
Hidrobromuro de norastemizol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Norastemizole Hydrobromide |
| CAS | 75970-64-8 |
| Fórmula molecular | C19H23Br2FN4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-N-4-piperidinyl-1H-benzimidazol-2-amine Hydrobromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21FN4.2BrH/c20-15-7-5-14(6-8-15)13-24-18-4-2-1-3-17(18)23-19(24)22-16-9-11-21-12-10-16;;/h1-8,16,21H,9-13H2,(H,22,23);2*1H |
| SMILES | C1CNCCC1NC2=NC3=CC=CC=C3N2CC4=CC=C(C=C4)F.Br.Br |
| Nombre IUPAC | 1-[(4-fluorofenil)metil]-N-piperidin-4-ilbencimidazol-2-amina;dihidrobromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 486.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 484.0274 |