Learn More
Sal sódica de sulfato de norantipirina (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Norantipyrine Sulfate Sodium Salt |
| CAS | 663618-36-8 |
| Fórmula molecular | C10H9N2NaO4S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | MCI 186 sulfate Sodium Salt, 3-Methyl-1-phenyl-1H-Pyrazol-5-ol Hydrogen Sulfate Sodium Salt (Ester) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10N2O4S.Na/c1-8-7-10(16-17(13,14)15)12(11-8)9-5-3-2-4-6-9;/h2-7H,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].Cc1cc(OS(=O)(=O)[O-])n(n1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | sulfato de sodio;(5-metil-2-fenilpirazol-3-ilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 276.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.0181 |