Learn More
Sal sódica de glucurónido de norantipirina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Norantipyrine Glucuronide Sodium Salt |
| CAS | 663618-35-7 |
| Fórmula molecular | C16H17N2NaO7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl beta-D-glucopyranosiduronic Acid Sodium Salt, MCI 186 Glucuronide Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18N2O7.Na/c1-8-7-10(18(17-8)9-5-3-2-4-6-9)24-16-13(21)11(19)12(20)14(25-16)15(22)23;/h2-7,11-14,16,19-21H,1H3,(H,22,23);/q;+1/p-1/t11-,12-,13+,14-,16+;/m0./s1 |
| SMILES | [Na+].Cc1cc(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)[O-])n(n1)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | sodio;(2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(5-metil-2-fenilpirazol-3-il)oxioxano-2-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 372.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 372.0933 |