Learn More
Norandrostenediona (19-norandrost-4-ene-3,17-diona), LoGiCal
Código de producto. 30460412
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460412 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460412 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0660.01
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norandrostenedione (19-Norandrost-4-ene-3,17-dione)
CAS 734-32-7
Nombres de analitos o componentes Norandrostenedione (19-Norandrost-4-ene-3,17-dione)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H24 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Estr-4-ene-3,17-dione, Norethisterone Imp. B (EP), Norethisterone Acetate Imp. J (EP), Norethindrone USP Related Compound B, Norethindrone USP RC B, 19-Norandrost-4-ene-3,17-dione, Estr-4-ene-3,17-dione, Norandrostenedione, Norethindrone Related Compound B, Norethisterone Acetate Impurity J, Norethisterone Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h10,13-16H,2-9H2,1H3/t13-,14+,15+,16-,18-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CCC2=O
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S)-13-metil-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 272.38
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.1776 g/mol