Learn More
Noradrenalona Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30011992
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011992 500 mg 500 miligramos
30007629 1 g 1 g
17918104 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011992 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN661035500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5090-29-9
Fórmula molecular C8H10ClNO3
Peso molecular (g/mol) 203.62
Sinónimo 2-Amino-3',4'-dihydroxyacetophenone Hydrochloride, 2-Amino-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone Hydrochloride
Nombre IUPAC 2-amino-1-(3,4-dihidroxifenil)etanola; Cloruro
SMILES Cl.O=C(C1=CC=C(O)C(O)=C1)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Noradrenalone Hydrochloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO3.ClH/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;/h1-3,10-11H,4,9H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.0349