Learn More
(±)-noradrenalina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (±)-Noradrenaline |
| CAS | 138-65-8 |
| Fórmula molecular | C8 H11 N O3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | (±)-Noradrenaline, 1,2-Benzenediol','4-(2-amino-1-hydroxyethyl)-, 1,2-Benzenediol','4-(2-amino-1-hydroxyethyl)-','(±)-, Arterenol','dl- (5CI), Benzyl alcohol','α-(aminomethyl)-3,4-dihydroxy-','(±)- (8CI), 4-(2-Amino-1-hydroxyethyl)-1,2-benzenediol, (±)-Noradrenaline, (±)-Norepine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11NO3/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,8,10-12H,4,9H2 |
| SMILES | NCC(O)c1ccc(O)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-(2-amino-1-hidroxietil)benceno-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 169.178 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.074 |