Learn More
R&D Systems™ Noradrenaline bitartrate
Descripción
Noradrenaline bitartrate is an endogenous adrenergic hormone and neurotransmitter. A classical stress hormone; underlies the fight or flight response, along with adrenaline. Increases heart rate. Vasoconstrictor.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 50 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Tipo de producto | Noradrenaline bitartrate |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 319.26 |
| Inhibidores | Noradrenaline bitartrate |
Para uso exclusivo en investigación