Description
Bota de seguridad NORA 9476.6 S5 SRC
- Sin plastificadores incluidos en la lista de candidatos SVHC de la regulación REACH
- Resistente al aceite, la grasa, el combustible, los álcalis, los ácidos y los desinfectantes
- Forma anatómica duradera que evita la fatiga
- El eje largo se puede acortar para satisfacer los requisitos individuales
- Altura del eje: 33 cm (para bota de tamaño 42)
- Plantilla con forma anatómica
- Refuerzos en puntera y tacón
- Protección de tobillos
- Talón acanalado con lengüeta de expulsión para facilitar la extracción
- Antiestático
Specifications
Specifications
| Color | Blanco |
| Material | PVC |
| Tamaño | 37 |
| Material del dedo del pie | Caucho |
| Desechables | Reutilizables |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN ISO 20345:2011 |
| Sexo | Unisex |
| Ajuste | Anchura estándar |
| Modelo | NORA |
| Sin látex | Sí |
| Show More |