Learn More
uvex Bota de polímero NORA blanca 94766 con suela de PVC - Anchura 11
Código de producto. 17277381 Tienda Uvex Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Tamaño de la unidad:
1 par
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17277381 36 1 par
17287381 37 1 par
17297381 38 1 par
17207391 39 1 par
17217391 40 1 par
17227391 41 1 par
17237391 42 1 par
17247391 43 1 par
17257391 44 1 par
17267391 45 1 par
17277391 46 1 par
17287391 47 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 17277381 Proveedor uvex N.º de proveedor 9476636
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bota de seguridad larga de PVC, con puntera de acero y entresuela
Bota de seguridad NORA 9476.6 S5 SRC
  • Sin plastificadores incluidos en la lista de candidatos SVHC de la regulación REACH
  • Resistente al aceite, la grasa, el combustible, los álcalis, los ácidos y los desinfectantes
  • Forma anatómica duradera que evita la fatiga
  • El eje largo se puede acortar para satisfacer los requisitos individuales
    • Altura del eje: 33 cm (para bota de tamaño 42)
  • Plantilla con forma anatómica
  • Refuerzos en puntera y tacón
  • Protección de tobillos
  • Talón acanalado con lengüeta de expulsión para facilitar la extracción
  • Antiestático
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Material PVC
Tamaño 36
Material del dedo del pie Caucho
Desechables Reutilizables
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 20345:2011
Sexo Unisex
Ajuste Anchura estándar
Modelo NORA
Sin látex Sí
Estilo de tobillo instructores de RR.HH
Waterproof No
EN ISO 20345 S5
Slip Resistance Rating SRC
Tipo de producto Calzado de seguridad ESD