Learn More
uvex Botas de seguridad resistentes a productos químicos NORA S5 SRC
Código de producto. 15374183 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
38
40
43
45
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15374183 45 cada uno
15304183 38 cada uno
15324183 40 cada uno
15354183 43 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15374183 Proveedor uvex N.º de proveedor 9475645
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.90€
    37.48€ / paquete de 1
    Ahorro 2.42€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Las botas de seguridad NORA se caracterizan por una resistencia muy alta a aceites, grasa, combustibles, álcalis, ácidos y desinfectantes, lo que las convierte en la opción de bota ideal cuando se trabaja con productos químicos.Las botas cuentan con una puntera protectora de acero resistente a la penetración, con una entresuela de acero resistente a la penetración.
  • Las botas son resistentes a aceites, grasa, combustibles, álcalis, ácidos y desinfectantes
  • Clase de protección S5 SRC de acuerdo con EN ISO 20345:2011
  • Un acero resistente y protector para cubrir con una entresuela de acero resistente a la penetración
  • Libre de plastificantes contenidos en la lista de candidatos SVHC del Reglamento REACH
  • Refuerzo de punta y talón, así como protección de tobillos
  • La suela con forma anatómica ayuda a evitar el cansancio del pie
  • Antiestático
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo
Material PVC
Tamaño 45
Material del dedo del pie Acero
Sexo Unisex
Resistente a Aceites, grasa, combustibles, álcalis, ácidos y desinfectantes
Waterproof No
EN ISO 20345 S5
Tipo de producto Zapato de seguridad