Learn More
Nor Verapamil-d6 Clorhidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nor Verapamil-d6 Hydrochloride |
| CAS | 1329651-21-9 |
| Fórmula molecular | C26H31D6ClN2O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | α-[3-[[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]amino]propyl]-3,4-dimethoxy-α-(1-methylethyl)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H36N2O4.ClH/c1-19(2)26(18-27,21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6)13-7-14-28-15-12-20-8-10-22(29-3)24(16-20)31-5;/h8-11,16-17,19,28H,7,12-15H2,1-6H3;1H/i1D3,2D3; |
| SMILES | COC1=C(OC)C=CC(C(C(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(C#N)CCCNCCC2=CC=C(OC)C(OC)=C2)=C1.Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 5-((3,4-dimetoxifenetil)amino)-2-(3,4-dimetoxifenil)-2-(propan-2-il-1,1,1,3,3,3-d6)pentanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 483.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 482.28 |