Learn More
Ni escopolamina, TRC
Código de producto. 30040991
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040991 50 mg 50 miligramos
30041205 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30040991 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN82588050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4684-28-0
Fórmula molecular C16 H19 N O4
Peso molecular (g/mol) 289.33
Sinónimo Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, (1α,2β,4β,5α,7β)-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl ester, (αS)-, 1αH,5αH-Nortropan-3α-ol, 6β,7β-epoxy-, (-)-tropate (ester) (8CI), Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, 3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl ester, [7(S)-(1α,2β,4β,5α,7β)]-, Norscopolamine (7CI), Norhyoscine
SMILES OC[C@@H](C(=O)O[C@H]1C[C@@H]2N[C@H](C1)[C@H]3O[C@@H]23)c4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norhyoscine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19NO4/c18-8-11(9-4-2-1-3-5-9)16(19)20-10-6-12-14-15(21-14)13(7-10)17-12/h1-5,10-15,17-18H,6-8H2/t10-,11-,12-,13+,14-,15+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.1314
Porcentaje de pureza >95%