Learn More
Clorhidrato de propranolol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nor Propranolol Hydrochloride |
| CAS | 62618-09-1 |
| Fórmula molecular | C13 H15 N O2 . Cl H |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-Amino-3-(1-naphthalenyloxy)-2-propanol Hydrochloride, 1-Amino-3-(α-naphthyloxy) propan-2-ol Hydrochloride, (+/-)-Desisopropylpropranolol Hydrochloride, (+/-)-Norpropranolol Hydrochloride, N-Deisopropylpropranolol Hydrochloride, N-Desisopropylpropranolol Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15NO2.ClH/c14-8-11(15)9-16-13-7-3-5-10-4-1-2-6-12(10)13;/h1-7,11,15H,8-9,14H2;1H |
| SMILES | Cl.NCC(O)COc1cccc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 1-amino-3-naftalen-1-iloxipropan-2-ol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 253.7246 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.087 |