Learn More
Clorhidrato de norpropranolol-d7, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nor Propranolol-d7 Hydrochloride |
| CAS | 1246819-85-1 |
| Fórmula molecular | C13 D5 H10 N O2 . H Cl |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 1-Amino-3-(1-naphthalenyloxy)-2-propanol-d7 Hydrochloride, 1-Amino-3-(alpha-naphthyloxy)propan-2-ol-d7 Hydrochloride, (+/-)-Desisopropylpropranolol-d7 Hydrochloride, (+/-)-Norpropranolol-d7 Hydrochloride, N-Deisopropylpropranolol-d7 Hydrochloride, N-Desisopropylpropranolol-d7 Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15NO2.ClH/c14-8-11(15)9-16-13-7-3-5-10-4-1-2-6-12(10)13;/h1-7,11,15H,8-9,14H2;1H/i8D2,9D2,11D; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])(O)C([2H])([2H])Oc1cccc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 1-amino-1,1,2,3,3-pentadeuterio-3-naftalen-1-iloxipropan-2-ol;hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 258.755 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.118 |