Learn More
Tocris Bioscience™ Nor NOHA monoacetate
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18748248
Cambiar vista
Click to view available options
10mg
Código de producto.
18748248 10mg
1 options
Código de producto. 18748248 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6370/10
Arginase inhibitor
Nor NOHA monoacetate is a reversible, competitive arginase inhibitor (IC50 = 2 μM). Exhibits 10-fold selectivity for human type II arginase over type I. Enhances the effect of acetylcholine on isolated aortic and mesenteric arterial rings. Inhibits growth of lung carcinoma implants in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S)-2-Amino-4-[[(hydroxyamino)iminomethyl]amino]butanoic acid monoacetate
CAS 2250019-93-1
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C5H12N4O3.C2H4O2
Formula Weight (peso de la fórmula) Observed MW: 236.23