Learn More
nor-NOHA acetate, MedChemExpress
Código de producto. 16497437
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16497437 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16497437 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112885A
MedChemExpress nor-NOHA acetate (Nω-Hydroxy-nor-L-arginine acetate) is a specific and reversible arginase inhibitor, induces apoptosis in ARG2-expressing cells under hypoxia but not normoxia. Anti-leukemic activity, effective in endothelial dysfunction, immunosuppression and metabolism.
nor-NOHA acetate (Nω-Hydroxy-nor-L-arginine acetate) is a specific and reversible arginase inhibitor, induces apoptosis in ARG2-expressing cells under hypoxia but not normoxia. Anti-leukemic activity, effective in endothelial dysfunction, immunosuppression and metabolism.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material nor-NOHA acetate
Forma física Solid
CAS 1140844-63-8
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H20N4O7
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Nω-Hydroxy-nor-L-arginine acetate
Información de solubilidad H2O : 200 mg/mL (675.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@@H](N)CCNC(NO)=N.CC(O)=O.CC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 296.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.28
Porcentaje de pureza 98.0%