Learn More
Ni Neostigmina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nor Neostigmine |
| CAS | 16088-19-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C11H16N2O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Dimethylcarbamic Acid 3-(Dimethylamino)phenyl Ester, Dimethylcarbamic Acid m-(Dimethylamino)phenyl Ester, 3-(Dimethylamino)phenyl Dimethylcarbamate, Norneostigmine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16N2O2/c1-12(2)9-6-5-7-10(8-9)15-11(14)13(3)4/h5-8H,1-4H3 |
| SMILES | CN(C)C1=CC(=CC=C1)OC(=O)N(C)C |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetilcarbamato de [3-(dimetilamino)fenilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 208.26 |
| Mostrar más |