Learn More
Nor Mianserin, TRC
Product Code. 30428712
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad
30428712 50 mg
30413018 5 mg
30420354 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30428712 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCN73680050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 71936-92-0
Fórmula molecular C17 H18 N2
Peso molecular (g/mol) 250.34
Sinónimo Dibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-, 1,2,3,4,10,14b-Hexahydrodibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine, (±)-Demethylmianserin, Demethylmianserin, Desmethylmianserin, N-Desmethylmianserin, Normianserin, Normianserine, Mianserin Hydrochloride Imp. E (EP)
SMILES C1CN2C(CN1)c3ccccc3Cc4ccccc24
Specifications
Nombre del producto químico o material Nor Mianserin
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18N2/c1-3-7-15-13(5-1)11-14-6-2-4-8-16(14)19-10-9-18-12-17(15)19/h1-8,17-18H,9-12H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.147