Learn More
Nor Mianserina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30424799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30424799 5 mg
30422355 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30424799 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN7368075MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76134-77-5
Fórmula molecular C17 H18 N2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 286.8
Sinónimo (14bRS)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydrodibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine Hydrochloride, Mianserin Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Desmethylmianserin Hydrochloride, Normianserin Hydrochloride
Nombre IUPAC (14bRS)-1,2,3,4,10,14b-Hexahidrodibenzo[c,f]pirazino[1,2-a]cloruro de azepina
SMILES Cl.C1CN2C(CN1)c3ccccc3Cc4ccccc24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Normianserin Hydrochloride
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18N2.ClH/c1-3-7-15-13(5-1)11-14-6-2-4-8-16(14)19-10-9-18-12-17(15)19;/h1-8,17-18H,9-12H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.1237