Learn More
Ni clorhidrato de lidocaína, TRC
Código de producto. 30008677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008677 50 mg 50 miligramos
17934845 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008677 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN71350050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7729-94-4
Fórmula molecular C12 H18 N2 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 242.75
Sinónimo N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(ethylamino)acetamide Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, Monoethylglycinexylidide Hydrochloride, Norlidocaine Hydrochloride
Nombre IUPAC N-(2,6-dimetilfenil)-2-(etilamino)acetamida; Cloruro
SMILES Cl.CCNCC(=O)Nc1c(C)cccc1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norlidocaine Hydrochloride (Monoethylglycinexylidide Hydrochloride)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18N2O.ClH/c1-4-13-8-11(15)14-12-9(2)6-5-7-10(12)3;/h5-7,13H,4,8H2,1-3H3,(H,14,15);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.1186
Porcentaje de pureza >95%