Learn More
Ni Harmane, TRC
Código de producto. 30135396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135396 500 mg 500 miligramos
30133934 1 g 1 g
18010050 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135396 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN700000500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 244-63-3
Fórmula molecular C11 H8 N2
Peso molecular (g/mol) 168.19
Sinónimo 2,9-Diazafluorene, 2-Azacarbazole, Carbazoline, NSC 84417, Norharman, Norharmane, β-Carboline, 9H-Pyrido[3,4-b]indole
Nombre IUPAC 9H-pirido[3,4-b]indol
SMILES c1ccc2c(c1)[nH]c3cnccc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norharman
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H8N2/c1-2-4-10-8(3-1)9-5-6-12-7-11(9)13-10/h1-7,13H
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0687
Porcentaje de pureza >95%