Learn More
Ni Harmane-d7, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nor Harmane-d7 |
| CAS | 1216503-21-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C11HD7N2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 9H-Pyrido[3,4-b]indole-d7, β-Carboline-d7, 2,9-Diazafluorene-d7, 2-Azacarbazole-d7, Carbazoline-d7, Norharman-d7, NSC 84417-d7 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H8N2/c1-2-4-10-8(3-1)9-5-6-12-7-11(9)13-10/h1-7,13H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D |
| SMILES | [2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C(N2)=C1C3=C2C([2H])=NC([2H])=C3[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,3,4,5,6,7,8-heptadeuterio-9H-pirido[3,4-b]indol |
| Peso molecular (g/mol) | 175.24 |
| Mostrar más |