Learn More
Nor clorhidrato de doxepina, TRC
Código de producto. 30424141
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30424141 10 mg 10 miligramos
30411622 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30424141 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN67350010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nordoxepin Hydrochloride
CAS 2887-91-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C18 H19 N O . HCl
Cantidad 10 mg
Sinónimo 1-Propanamine','3-dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N-methyl-','hydrochloride (1:1), 1-Propanamine','3-dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N-methyl-','hydrochloride (9CI), Dibenz[b,e]oxepin-Δ11(6H),γ-propylamine','N-methyl-','hydrochloride (7CI,8CI), Dibenz[b,e]oxepin','1-propanamine deriv., Desmethyldoxepine hydrochloride, N-Desmethyldoxepin hydrochloride, Nordoxepin hydrochloride, (EZ)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine hydrochloride, Nordoxepin hydrochloride (cis/trans), N-Desmethyldoxepin hydrochloride (cis/trans), Doxepin-desmethyl hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19NO.ClH/c1-19-12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-20-18-11-5-4-9-17(16)18;/h2-5,7-11,19H,6,12-13H2,1H3;1H
SMILES Cl.CNCCC=C1c2ccccc2COc3ccccc13
Nombre IUPAC 3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ilideno)-N-metilpropan-1-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 301.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.123
Porcentaje de pureza >95