Learn More
Nor clorhidrato de doxepina, TRC
Código de producto. 30409520
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30409520 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30409520 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN67350025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nordoxepin Hydrochloride
CAS 2887-91-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C18 H19 N O . HCl
Cantidad 25 mg
Sinónimo 1-Propanamine','3-dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N-methyl-','hydrochloride (1:1), 1-Propanamine','3-dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N-methyl-','hydrochloride (9CI), Dibenz[b,e]oxepin-Δ11(6H),γ-propylamine','N-methyl-','hydrochloride (7CI,8CI), Dibenz[b,e]oxepin','1-propanamine deriv., Desmethyldoxepine hydrochloride, N-Desmethyldoxepin hydrochloride, Nordoxepin hydrochloride, (EZ)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine hydrochloride, Nordoxepin hydrochloride (cis/trans), N-Desmethyldoxepin hydrochloride (cis/trans), Doxepin-desmethyl hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19NO.ClH/c1-19-12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-20-18-11-5-4-9-17(16)18;/h2-5,7-11,19H,6,12-13H2,1H3;1H
SMILES Cl.CNCCC=C1c2ccccc2COc3ccccc13
Nombre IUPAC 3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ilideno)-N-metilpropan-1-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 301.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.123
Porcentaje de pureza >95