Learn More
Nor Doxepin-d3 Clorhidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desmethyldoxepin-D3 hydrochloride (cis/trans) |
| CAS | 1331665-54-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C18 2H3 H16 N O . Cl H |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 3-(6H-Benzo[c][2]benzoxepin-11-ylidene)-N-(trideuteriomethyl)propan-1-amine hydrochloride, Nordoxepin-D3 hydrochloride (cis/trans), N-Desmethyldoxepin-D3 hydrochloride (cis/trans), Desmethyldoxepine-D3 (N-methyl-D3) hydrochloride, (EZ)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)-N-(methyl-d3)propan-1-amine hydrochloride, (EZ)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine-D3 (N-methyl-D3) hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H19NO.ClH/c1-19-12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-20-18-11-5-4-9-17(16)18;/h2-5,7-11,19H,6,12-13H2,1H3;1H/i1D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])NCCC=C1c2ccccc2COc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ilideno)-N-(trideuteriometil)propan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 304.83 |
| Mostrar más |